Print…
Formato de butilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Formic acid butyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W219606-1KG W219606-5KG W219606-SAMPLE
SIALW219606-1KGEA 160 EUR
SIALW219606-1KG SIALW219606-5KG SIALW219606-SAMPLE
Formato de butilo, Sigma-Aldrich®
Formato de butilo
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Peso Molecular: 102.13 g/mol
Ponto de ebulição: 107
Ponto de Fusão: –92 °C
Densidade: 0.898 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 18
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003296
Número CAS: 592-84-7
EINECS: 209-772-5
UN: 1128
ADR: 3 II