Formato de butilo ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 97%
CAS No.: 592-84-7
Molecular Formula: HCO2(CH2)3CH3
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.3910
Melting Point: -92°
Boiling Point: 105-107°
Beilstein Reference: 1742108
UN No.: 1128
MDL No.: MFCD00003296
Fórmula:
C₅H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 105…107 °C Ponto de Fusão: –92 °C Densidade: 0,893 Ponto de Inflamação: 18 °C (64 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003296 Número CAS: 592-84-7 EINECS: 209-772-5 UN: 1128 ADR: 3,II |