Formato de isopropilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A17222.30
A17222.18
A17222.30EA
157
EUR
A17222.30
A17222.18
Formato de isopropilo ≥98%
Formato de isopropilo
Purity: 98%
CAS No.: 625-55-8
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Flash Point: -6°(21°F)
Refractive Index: 1.3685
Melting Point: -93°
Boiling Point: 68-71°
Beilstein Reference: 1735844
UN No.: 1281
MDL No.: MFCD00014127
Fórmula:
C₄H₈O₂ Ponto de ebulição: 68…71 °C Ponto de Fusão: –93 °C Densidade: 0,880 Ponto de Inflamação: –6 °C (21 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014127 Número CAS: 625-55-8 EINECS: 210-901-2 UN: 1281 ADR: 3,II |