Print…

Formato de terc-butilo, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck
Perigo

Sinônimos: Formic acid tert-butyl ester

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200

270776-25G 270776-5G
SIAL270776-25GEA 631 EUR
SIAL270776-25G SIAL270776-5G
Formato de terc-butilo, Sigma-Aldrich®
Formato de terc-butilo
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Peso Molecular: 102.13 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 762-75-4
EINECS: 212-105-0
UN: 3272
ADR: 3 II

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR