Methyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W270814-100G-K
W270814-1KG-K
W270814-4KG-K
SIALW270814-100G-KEA
131
EUR
SIALW270814-100G-K
SIALW270814-1KG-K
SIALW270814-4KG-K
Methyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Methyl hexanoate
Fórmula:
C₇H₁₄O₂ Peso Molecular: 130.19 g/mol Ponto de ebulição: 151 Ponto de Fusão: –63 °C Densidade: 0.88 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL :
MFCD00009510 Número CAS: 106-70-7 EINECS: 203-425-1 UN: 3272 ADR: 3 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...