Print…
Methyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W270806-1KG W270806-20KG W270806-4KG W270806-SAMPLE
SIALW270806-1KGEA 108 EUR
SIALW270806-1KG SIALW270806-20KG SIALW270806-4KG SIALW270806-SAMPLE
Methyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Methyl hexanoate
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 151 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –63 °C
Densidade: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00009510
Número CAS: 106-70-7
EINECS: 203-425-1
UN: 3272
ADR: 3,III