Print…
Methyl hexanoate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20638.0005 8.20638.0250
8.20638.0005EA 21.1 EUR
8.20638.0005 8.20638.0250
Methyl hexanoate para síntese, Sigma-Aldrich®
Methyl hexanoate
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Peso Molecular: 130.19 g/mol
Ponto de ebulição: 151
Ponto de Fusão: –63 °C
Densidade: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009510
Número CAS: 106-70-7
EINECS: 203-425-1
UN: 1993
ADR: 3 III
Encomendar
Solubility 1.33 g/l (20 °C)
Melting Point -71 °C
Molar Mass 130.19 g/mol
Boiling Point 151 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 3.7 hPa (20 °C)
Flash Point 41 °C
Refractive Index 1.396 (20 °C, 589 nm)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)