Methyl hexanoate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
A10757.0B
A10757.18
A10757.30
A10757.0BEA
212
EUR
A10757.0B
A10757.18
A10757.30
Methyl hexanoate ≥99%
Methyl hexanoate
Purity: 99%
CAS No.: 106-70-7
Molecular Formula: CH3(CH2)4CO2CH3
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4050
Melting Point: -71°
Boiling Point: 150-151°
Beilstein Reference: 1744683
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009510
Fórmula:
C₇H₁₄O₂ Peso Molecular: 130.19 g/mol Ponto de ebulição: 150…151 °C Ponto de Fusão: –71 °C Densidade: 0.885 Ponto de Inflamação: 45 °C (113 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009510 Número CAS: 106-70-7 EINECS: 203-425-1 UN: 3272 ADR: 3 III |