Print…
Ethyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ethyl caproate, Caproic acid ethyl ester, Hexanoic acid ethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W243906-1KG-K W243906-20KG-K W243906-4KG-K W243906-9KG-K
SIALW243906-1KG-KEA 96.3 EUR
SIALW243906-1KG-K SIALW243906-20KG-K SIALW243906-4KG-K SIALW243906-9KG-K
Ethyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Ethyl hexanoate
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Peso Molecular: 144.21 g/mol
Ponto de ebulição: 168
Ponto de Fusão: –67 °C
Densidade: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 52
Número MDL : MFCD00009511
Número CAS: 123-66-0
EINECS: 204-640-3
UN: 3272
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03812