Print…

Ethyl hexanoate, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100

148962-100ML 148962-5ML
SIAL148962-100MLEA 34.8 EUR
SIAL148962-100ML SIAL148962-5ML
Ethyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Ethyl hexanoate
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Ponto de ebulição: 168 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –67 °C
Densidade: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 52 °C
Número MDL : MFCD00009511
Número CAS: 123-66-0
EINECS: 204-640-3
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03812

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR