Ethyl hexanoate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ethyl caproate, Caproic acid ethyl ester, Hexanoic acid ethyl ester
A13985.0E
A13985.22
A13985.36
A13985.0EEA
268
EUR
A13985.0E
A13985.22
A13985.36
Ethyl hexanoate ≥99%
Ethyl hexanoate
Purity: 99%
CAS No.: 123-66-0
Molecular Formula: CH3(CH2)4CO2CH2CH3
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 49°(121°F)
Refractive Index: 1.4075
Melting Point: -67°
Boiling Point: 166°
Merck Reference: 14,3777
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009511
Fórmula:
C₈H₁₆O₂ Peso Molecular: 144.21 g/mol Ponto de ebulição: 166 °C Ponto de Fusão: –67 °C Densidade: 0.873 Ponto de Inflamação: 49 °C (121 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009511 Número CAS: 123-66-0 EINECS: 204-640-3 UN: 3272 ADR: 3 III Merck Index: 13,03812 |