Print…
Ethyl hexanoate 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl caproate, Caproic acid ethyl ester, Hexanoic acid ethyl ester
164990050 164995000 164991000
ACRO164990050EA 21.6 EUR
ACRO164990050 ACRO164995000 ACRO164991000
Ethyl hexanoate 99+%
Ethyl hexanoate
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Peso Molecular: 144.21 g/mol
Ponto de ebulição: 168 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 67 °C
Densidade: 0.869 g/cm³
Ponto de Inflamação: 54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009511
Número CAS: 123-66-0
EINECS: 204-640-3
UN: 3272
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03812
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
Density (20°C) 0.867 to 0.871 kg/l
GC ≥99.0 %
Acid value ≤1 mg KOH/g