Print…
Acetato de propilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Propilacetato
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
W292516-100G-K W292516-1KG-K
SIALW292516-100G-KEA 113 EUR
SIALW292516-100G-K SIALW292516-1KG-K
Acetato de propilo, Sigma-Aldrich®
Acetato de propilo
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Peso Molecular: 102.13 g/mol
Ponto de ebulição: 102
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 0.886 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 10
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009372
Número CAS: 109-60-4
EINECS: 203-686-1
UN: 1276
ADR: 3 II
Merck Index: 12,08026