Print…
Acetato de propilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W292508-10KG-K W292508-1KG-K W292508-20KG-K
SIALW292508-10KG-KEA 366 EUR
SIALW292508-10KG-K SIALW292508-1KG-K SIALW292508-20KG-K
Acetato de propilo, Sigma-Aldrich®
Acetato de propilo
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 102 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 0,886 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 10 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009372
Número CAS: 109-60-4
EINECS: 203-686-1
UN: 1276
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08026