Print…
Acetato de pentilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: n-Pentyl acetate, Acetic acid amyl ester, Acetic acid pentyl ester, Pentyl acetate
109584-1L 109584-250ML
SIAL109584-1LEA 186 EUR
SIAL109584-1L SIAL109584-250ML
Acetato de pentilo, Sigma-Aldrich®
Acetato de pentilo
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Peso Molecular: 130.19 g/mol
Ponto de ebulição: 149
Ponto de Fusão: –71 °C
Densidade: 0.876 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 23
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009500
Número CAS: 628-63-7
EINECS: 211-047-3
UN: 1104
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37af9fce9b4d1452153c5c88d6e47d0d5e08f221&vid=b0e4dd5050dab83dda2db704a160c2058b4bd15a&prid=web&clid=SAPDAM