Print…
Octyl acetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W280615-100G W280615-1KG W280615-25G W280615-SAMPLE
SIALW280615-100GEA 153 EUR
SIALW280615-100G SIALW280615-1KG SIALW280615-25G SIALW280615-SAMPLE
Octyl acetate, Sigma-Aldrich®
Octyl acetate
Fórmula: C₁₀H₂₀O₂
Ponto de ebulição: 195…199 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,885 g/cm³ (0 °C)
Número MDL : MFCD00009562
Número CAS: 112-14-1
EINECS: 203-939-6