Print…
Octyl acetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W280607-1KG-K W280607-20KG-K W280607-4KG-K
SIALW280607-1KG-KEA 118 EUR
SIALW280607-1KG-K SIALW280607-20KG-K SIALW280607-4KG-K
Octyl acetate, Sigma-Aldrich®
Octyl acetate
Fórmula: C₁₀H₂₀O₂
Ponto de ebulição: 195…199 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,885 g/cm³ (0 °C)
Número MDL : MFCD00009562
Número CAS: 112-14-1
EINECS: 203-939-6