Print…
Acetato de metilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W267600-10KG W267600-1KG W267600-20KG W267600-5KG W267600-SAMPLE
SIALW267600-10KGEA 273 EUR
SIALW267600-10KG SIALW267600-1KG SIALW267600-20KG SIALW267600-5KG SIALW267600-SAMPLE
Acetato de metilo, Sigma-Aldrich®
Acetato de metilo
Fórmula: C₃H₆O₂
Ponto de ebulição: 56,9 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0,938 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –13 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008711
Número CAS: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
UN: 1231
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06038