Print…
Hexyl acetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Acetic acid hexyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W256528-100G-K W256528-1KG-K W256528-4KG-K
SIALW256528-100G-KEA 94.4 EUR
SIALW256528-100G-K SIALW256528-1KG-K SIALW256528-4KG-K
Hexyl acetate, Sigma-Aldrich®
Hexyl acetate
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Ponto de ebulição: 338 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –80 °C
Densidade: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 56 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009524
Número CAS: 142-92-7
EINECS: 205-572-7
UN: 3271
ADR: 3,III