Decyl acetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
Acetic acid decyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W236705-1KG-K
W236705-4KG-K
W236705-9KG-K
SIALW236705-1KG-KEA
206
EUR
SIALW236705-1KG-K
SIALW236705-4KG-K
SIALW236705-9KG-K
Decyl acetate, Sigma-Aldrich®
Decyl acetate
Fórmula:
C₁₂H₂₄O₂ Peso Molecular: 200.32 g/mol |
Número MDL :
MFCD00026538 Número CAS: 112-17-4 EINECS: 203-942-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...