Print…
Acetato de butilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
W217417-100G-K W217417-1KG-K W217417-4KG-K
SIALW217417-100G-KEA 122 EUR
SIALW217417-100G-K SIALW217417-1KG-K SIALW217417-4KG-K
Acetato de butilo, Sigma-Aldrich®
Acetato de butilo
Fórmula: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Ponto de ebulição: 126 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –76 °C
Densidade: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 25 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009445
Número CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM