Print…
Acetato de isopropilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W292605-1KG-K W292605-20KG-K W292605-9KG-K
SIALW292605-1KG-KEA 96.5 EUR
SIALW292605-1KG-K SIALW292605-20KG-K SIALW292605-9KG-K
Acetato de isopropilo, Sigma-Aldrich®
Acetato de isopropilo
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 85 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –62 °C
Densidade: 0,8732 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008877
Número CAS: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05225