Print…
Acetato de terc-butilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1,1-Dimethylethyl acetate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B88209-100ML B88209-500ML B88209-5ML
SIALB88209-100MLEA 58.3 EUR
SIALB88209-100ML SIALB88209-500ML SIALB88209-5ML
Acetato de terc-butilo, Sigma-Aldrich®
Acetato de terc-butilo
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Peso Molecular: 116.16 g/mol
Ponto de ebulição: 98
Ponto de Fusão: 90…97 °C
Densidade: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 15
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008807
Número CAS: 540-88-5
EINECS: 208-760-7
UN: 1123
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01536