Print…
Acetato de isopentilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Isopentyl acetate, Acetic acid isoamyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W205508-1KG-K W205508-20KG-K W205508-4KG-K
SIALW205508-1KG-KEA 87 EUR
SIALW205508-1KG-K SIALW205508-20KG-K SIALW205508-4KG-K
Acetato de isopentilo, Sigma-Aldrich®
Acetato de isopentilo
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Peso Molecular: 130.19 g/mol
Ponto de ebulição: 142
Ponto de Fusão: –78 °C
Densidade: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 25
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008946
Número CAS: 123-92-2
EINECS: 204-662-3
UN: 1104
ADR: 3 III
Merck Index: 12,05125