Print…
Acetato de isobutilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Methylpropyl acetate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W217514-1KG-K W217514-4KG-K
SIALW217514-1KG-KEA 135 EUR
SIALW217514-1KG-K SIALW217514-4KG-K
Acetato de isobutilo, Sigma-Aldrich®
Acetato de isobutilo
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Peso Molecular: 116.16 g/mol
Ponto de ebulição: 118
Ponto de Fusão: –99 °C
Densidade: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 18
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008932
Número CAS: 110-19-0
EINECS: 203-745-1
UN: 1213
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05147