Print…
Acetato de isobutilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W217506-1KG-K W217506-20KG-K W217506-9KG-K
SIALW217506-1KG-KEA 87.1 EUR
SIALW217506-1KG-K SIALW217506-20KG-K SIALW217506-9KG-K
Acetato de isobutilo, Sigma-Aldrich®
Acetato de isobutilo
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 118 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –99 °C
Densidade: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 18 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008932
Número CAS: 110-19-0
EINECS: 203-745-1
UN: 1213
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05147