Print…
Acetato de sec-butilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1-Methylpropyl acetate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
242594-100ML 242594-5ML
SIAL242594-100MLEA 122 EUR
SIAL242594-100ML SIAL242594-5ML
Acetato de sec-butilo, Sigma-Aldrich®
Acetato de sec-butilo
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Peso Molecular: 116.16 g/mol
Ponto de ebulição: 112
Ponto de Fusão: –98.9 °C
Densidade: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 19
Número MDL : MFCD00009328
Número CAS: 105-46-4
EINECS: 203-300-1
UN: 1123
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01535