Print…
Methyl laurate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Dodecylic acid methyl ester, Methyl dodecanoate, Lauric acid methyl ester, Dodecanoic acid methyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W271500-1KG W271500-4KG W271500-9KG W271500-SAMPLE
SIALW271500-1KGEA 116 EUR
SIALW271500-1KG SIALW271500-4KG SIALW271500-9KG SIALW271500-SAMPLE
Methyl laurate, Sigma-Aldrich®
Methyl laurate
Fórmula: C₁₃H₂₆O₂
Peso Molecular: 214.35 g/mol
Ponto de ebulição: 266
Ponto de Fusão: 4.5
Densidade: 0.8694 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008966
Número CAS: 111-82-0
EINECS: 203-911-3