Print…
Methyl laurate 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Dodecylic acid methyl ester, Methyl dodecanoate, Lauric acid methyl ester, Dodecanoic acid methyl ester
215560025 215560100 215560500 215562500
ACRO215560025EA 24.6 EUR
ACRO215560025 ACRO215560100 ACRO215560500 ACRO215562500
Methyl laurate 98+%
Methyl laurate
Fórmula: C₁₃H₂₆O₂
Peso Molecular: 214.35 g/mol
Ponto de ebulição: 262 °C (766 mmHg)
Ponto de Fusão: 4…5 °C
Densidade: 0.87 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008966
Número CAS: 111-82-0
EINECS: 203-911-3
UN: 3082
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %