Print…
Ethyl laurate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Dodecanoic acid ethyl ester, Ethyl dodecanoate, Ethyl Laurate, Dodecylic acid ethyl ester, Lauric acid ethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W244112-100G-K W244112-1KG-K
SIALW244112-100G-KEA 209 EUR
SIALW244112-100G-K SIALW244112-1KG-K
Ethyl laurate, Sigma-Aldrich®
Ethyl laurate
Fórmula: C₁₄H₂₈O₂
Peso Molecular: 228.38 g/mol
Ponto de ebulição: 269
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 138
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015065
Número CAS: 106-33-2
EINECS: 203-386-0
Merck Index: 13,03851