Print…
Ethyl laurate
Fornecedor: Cayman Chemical
10008203-100 10008203-500 10008203-1
CAYM10008203-100EA 27.8 EUR
CAYM10008203-100 CAYM10008203-500 CAYM10008203-1
Ethyl laurate
Ethyl laurate
Fórmula: C₁₄H₂₈O₂
Ponto de ebulição: 269 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015065
Número CAS: 106-33-2
EINECS: 203-386-0
Merck Index: 13,03851