Ethyl laurate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 106-33-2
Molecular Formula: CH3(CH2)10CO2CH2CH3
Formula Weight: 228.38
Flash Point: 138°(280°F)
Refractive Index: 1.4315
Odour: Fruit-like
Melting Point: -2°
Boiling Point: 268-270°
Beilstein Reference: 1769671
Merck Reference: 14,3818
MDL No.: MFCD00015065
Fórmula:
C₁₄H₂₈O₂ Ponto de ebulição: 268…270 °C Ponto de Fusão: –2 °C Densidade: 0,862 Ponto de Inflamação: 138 °C (280 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015065 Número CAS: 106-33-2 EINECS: 203-386-0 Merck Index: 14,3818 |