Print…
Butyl laurate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Butyl dodecanoate, Dodecylic acid butyl ester, Dodecanoic acid butyl ester, Lauric acid butyl ester, n-Butyl dodecanoate
42024.AC 42024.AE 42024.AP
42024.ACEA 33.2 EUR
42024.AC 42024.AE 42024.AP
Butyl laurate ≥99%
Butyl laurate
Purity: 99+% CAS No.: 106-18-3 Molecular Formula: CH3(CH2)10COO(CH2)3CH3 Formula Weight: 256.4 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 0.86 Refractive Index: 1.435 Melting Point: -10° Boiling Point: 166° Beilstein Reference: 1776360 MDL No.: MFCD00042870
Fórmula: C₁₆H₃₂O₂
Ponto de ebulição: 166 °C
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 0,86
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042870
Número CAS: 106-18-3
EINECS: 203-370-3