Print…
Butirato de metilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W269328-100G-K W269328-1KG-K W269328-4KG-K
SIALW269328-100G-KEA 105 EUR
SIALW269328-100G-K SIALW269328-1KG-K SIALW269328-4KG-K
Butirato de metilo, Sigma-Aldrich®
Butirato de metilo
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 102 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –84 °C
Densidade: 0,8984 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 14 °C
Número MDL : MFCD00009391
Número CAS: 623-42-7
EINECS: 210-792-1
UN: 1237
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06062