Print…
Butirato de metilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Butyric acid methyl ester, Butanoic acid methyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
246093-100ML 246093-500ML 246093-5ML
SIAL246093-100MLEA 31.8 EUR
SIAL246093-100ML SIAL246093-500ML SIAL246093-5ML
Butirato de metilo, Sigma-Aldrich®
Butirato de metilo
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 102 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –84 °C
Densidade: 0,8984 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 14 °C
Número MDL : MFCD00009391
Número CAS: 623-42-7
EINECS: 210-792-1
UN: 1237
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06062