Print…
Butirato de metilo, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
19358-1ML 19358-5ML
19358-1MLEA 53.1 EUR
19358-1ML 19358-5ML
Butirato de metilo, Supelco®
Butirato de metilo
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 102 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –84 °C
Densidade: 0,8984 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 14 °C
Número MDL : MFCD00009391
Número CAS: 623-42-7
EINECS: 210-792-1
UN: 1237
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06062
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cdfae98b7b57a2df3847162c67299a617a68ef71&vid=98d464df5cc0fa3b86bed0d675d714753272e08d&prid=web&clid=SAPDAM