Print…
Butirato de metilo 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Butyric acid methyl ester, Butanoic acid methyl ester
414140050 414141000 414142500
ACRO414140050EA 22.8 EUR
ACRO414140050 ACRO414141000 ACRO414142500
Butirato de metilo 99%
Butirato de metilo
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 102 °C
Ponto de Fusão: –84 °C
Densidade: 0,897 g/cm³
Ponto de Inflamação: 12 °C
Número MDL : MFCD00009391
Número CAS: 623-42-7
EINECS: 210-792-1
UN: 1237
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06062
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.893 to 0.899 g/ml
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g