Print…
Butirato de etilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Butanoic acid ethyl ester, Butyric acid ethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W242713-1KG-K W242713-20KG-K W242713-4KG-K W242713-9KG-K
SIALW242713-1KG-KEA 107 EUR
SIALW242713-1KG-K SIALW242713-20KG-K SIALW242713-4KG-K SIALW242713-9KG-K
Butirato de etilo, Sigma-Aldrich®
Butirato de etilo
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 252 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –92 °C
Densidade: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009394
Número CAS: 105-54-4
EINECS: 203-306-4
UN: 1180
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03810