Butirato de etilo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99%
CAS No.: 105-54-4
Molecular Formula: CH3CH2CH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 26°(79°F)
Refractive Index: 1.3920
Melting Point: -93°
Boiling Point: 119-120°
Beilstein Reference: 506331
Merck Reference: 14,3775
UN No.: 1180
MDL No.: MFCD00009394
Fórmula:
C₆H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 119…120 °C Ponto de Fusão: –93 °C Densidade: 0,879 Ponto de Inflamação: 26 °C (79 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009394 Número CAS: 105-54-4 EINECS: 203-306-4 UN: 1180 ADR: 3,III Merck Index: 14,3775 |