Print…
Butirato de etilo 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Butanoic acid ethyl ester, Butyric acid ethyl ester
118180010 118180050 118182500
ACRO118180010EA 47.3 EUR
ACRO118180010 ACRO118180050 ACRO118182500
Butirato de etilo 99%
Butirato de etilo
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 252 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –93,3 °C
Densidade: 0,87 g/cm³
Ponto de Inflamação: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009394
Número CAS: 105-54-4
EINECS: 203-306-4
UN: 1180
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03810
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %