Print…
Butirato de butilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W218618-1KG-K W218618-9KG-K
SIALW218618-1KG-KEA 57.6 EUR
SIALW218618-1KG-K SIALW218618-9KG-K
Butirato de butilo, Sigma-Aldrich®
Butirato de butilo
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Ponto de ebulição: 166 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,872 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009450
Número CAS: 109-21-7
EINECS: 203-656-8
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01555