Print…
Paracetamol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A5000-100G A5000-1KG A5000-500G
SIALA5000-100GEA 66 EUR
SIALA5000-100G SIALA5000-1KG SIALA5000-500G
Paracetamol, Sigma-Aldrich®
Paracetamol
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de ebulição: 388 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 168 °C
Densidade: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002328
Número CAS: 103-90-2
EINECS: 203-157-5
Merck Index: 13,00048