Print…
Paracetamol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
A3035-1VL A3035-5VL
SIALA3035-1VLEA 247 EUR
SIALA3035-1VL SIALA3035-5VL
Paracetamol, Sigma-Aldrich®
Paracetamol
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de ebulição: 388 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 168 °C
Densidade: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002328
Número CAS: 103-90-2
EINECS: 203-157-5
Merck Index: 13,00048