Print…
Paracetamol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
A11240.0B A11240.0I A11240.30 A11240.36
A11240.0BEA 125 EUR
A11240.0B A11240.0I A11240.30 A11240.36
Paracetamol ≥98%
Paracetamol
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de ebulição: 388 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 168…172 °C
Densidade: 1,293
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002328
Número CAS: 103-90-2
EINECS: 203-157-5
Merck Index: 14,47
Encomendar
Appearance (Color) White
Form crystalline powder
Assay (HPLC) 97.5%