Metacetamol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12764.14
A12764.22
A12764.14EA
37.2
EUR
A12764.14
A12764.22
Metacetamol ≥99%
Metacetamol
Purity: 99%
CAS No.: 621-42-1
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 146-149°
Beilstein Reference: 907998
Fórmula:
C₈H₉NO₂ Ponto de ebulição: 351 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 146…149 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002263 Número CAS: 621-42-1 EINECS: 210-687-0 |