Print…
4'-Nitroacetanilide para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: N-(4-Nitrophenyl)acetamide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20880.0025 8.20880.0100
8.20880.0025EA 65.3 EUR
8.20880.0025 8.20880.0100
4'-Nitroacetanilide para síntese, Sigma-Aldrich®
4'-Nitroacetanilide
Fórmula: C₈H₈N₂O₃
Ponto de ebulição: 409 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 215 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007303
Número CAS: 104-04-1
EINECS: 203-169-0
Merck Index: 12,06677
Encomendar
Solubility 2.2 g/l (25 °C)
Melting Point 212 - 215 °C
Molar Mass 180.16 g/mol