4'-Nitroacetanilide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
N-(4-Nitrophenyl)acetamide
A13539.06
A13539.14
A13539.06EA
29.1
EUR
A13539.06
A13539.14
4'-Nitroacetanilide ≥98%
4'-Nitroacetanilide
Purity: 98%
CAS No.: 104-04-1
Molecular Formula: C8H8N2O3
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 215-217°
Beilstein Reference: 2211962
Merck Reference: 14,6581
MDL No.: MFCD00007303
Fórmula:
C₈H₈N₂O₃ Ponto de ebulição: 409 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 215…217 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007303 Número CAS: 104-04-1 EINECS: 203-169-0 Merck Index: 14,6581 |