2'-Nitroacetanilide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
N-(2-Nitrophenyl)acetamide
A16677.06
A16677.14
A16677.06EA
33.3
EUR
A16677.06
A16677.14
2'-Nitroacetanilide ≥98%
2'-Nitroacetanilide
Purity: 98+%
CAS No.: 552-32-9
Molecular Formula: C8H8N2O3
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 90-93°
Beilstein Reference: 1959178
Merck Reference: 14,6581
MDL No.: MFCD00016991
Fórmula:
C₈H₈N₂O₃ Ponto de Fusão: 90…93 °C Densidade: 1,420 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016991 Número CAS: 552-32-9 EINECS: 209-009-6 Merck Index: 14,6581 |