Print…
Acetanilida, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: N-Phenylacetamide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
397237-1G 397237-5G
SIAL397237-1GEA 114 EUR
SIAL397237-1G SIAL397237-5G
Acetanilida, Sigma-Aldrich®
Acetanilida
Fórmula: C₈H₉NO
Ponto de ebulição: 304 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 115 °C
Densidade: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 174 °C
Número MDL : MFCD00008674
Número CAS: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Merck Index: 13,00051