Print…
Acetanilida para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: N-Phenylacetamide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22344.0100 8.22344.0500
8.22344.0100EA 24.4 EUR
8.22344.0100 8.22344.0500
Acetanilida para síntese, Sigma-Aldrich®
Acetanilida
Fórmula: C₈H₉NO
Ponto de ebulição: 304 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 115 °C
Densidade: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 174 °C
Número MDL : MFCD00008674
Número CAS: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Merck Index: 13,00051
Encomendar
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 115 °C
Molar Mass 135.16 g/mol
Bulk Density 370 kg/m3
Boiling Point 304 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.002 hPa (20 °C)
Flash Point 173 °C DIN 51758
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (10 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 540 °C